Gaskromatograf
Leverantör: VWR SciEd Collection
766-0138EA 0 SEK
766-0138
Gaskromatograf
Kromatografisystem GC system
GC82-12 Varmtråd. En enkel gaskromatograf med varmtrådsdetektor. Kompakt och lätthanterlig och lämpar sig väl för undervisningssituationer. Som bärgas rekommenderas helium, men även kvävgas eller argon kan användas. Digital temperaturinställning av den isoterma ugnen. Temperaturkontroll med PT100 givare 0 till 250 °C. Justerbar varmtrådsdetektor 50 till 300 mA. Tvåkolonnsystem som också passar för glaskolonner. 2 st packade kopparkolonner, polär respektive opolär, medföljer. Bärgasens ingående tryck 1,5 till 3,5 bar. Mått: 30×54×36 cm. Vikt: 11 kg.
Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med val av skrivare, integrator eller mikrolitersprutor.
Beställningsinformation: Flaskregulator och bärgas beställes från AGA Gas AB. Helium, kvävgas eller argon i 5-literstub med stativ. Flaskregulator "Red Line" 500024659 (0,5-3 bar) utgående anslutning med 1/8"-gänga, inklusive mutter och ferrul.