Du sökte efter: Dehydrerade mikrobiologimedia
117  results were found
SearchResultCount:"117"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Dehydrated media are used for a wide variety of applications. To minimise the risks associated with powdered culture media, the majority of Merck's de...
Artikel nummer : (1.00427.0500)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Detta medium är klassat som ALOA-medium (agar Listeria according to Ottaviani & Agosti), ett selektivt medium för isolering av Listeria monocytogen...
UOM: 1 * 500 g
Leverantör: Merck
Beskrivning: Kromogena medier utgör en metod för snabb identifiering av karaktäristiska bakteriella enzymer. Vi har ett brett sortiment av fasta och flytande odlin...
Leverantör: Merck
Beskrivning: For the isolation and differentiation of Salmonella from food and animal feed, water and other materials. RAMBACH® agar ref. to ISO 6579 is also known...
Leverantör: Merck
Beskrivning: A need producing food, pharmaceuticals and cosmetics for Muslim consumers is that not only the products themselves must be 'halal' (lawful); also ever...
Leverantör: Merck
Beskrivning: Be assured that Merck offers the quality TSB that you are looking for in your aseptic process simulation.
Leverantör: Merck
Beskrivning: Selektivt medium för detektion av Enterobacter sakazakii i mjölkpulver och mjölkersättningspulver för småbarn. Basen i Chromocult® Enterobacter...
Leverantör: Merck
Beskrivning: Clean, fresh water is one of the most important issues facing humanity today. Also in the food and pharma industries the examination of water is presc...
Artikel nummer : (1.10765.0500)
Leverantör: Merck
Beskrivning: EC (Escherichia coli) broth
UOM: 1 * 500 g
Leverantör: Merck
Beskrivning: For the isolation of Salmonella, Shigella and coliform bacteria from foodstuffs and wastewater.
Leverantör: Merck
Beskrivning: Culture medium for media fill simulations of beverage bottling and ice-crusher installations.
Leverantör: Merck
Beskrivning: Media is granulated.
Artikel nummer : (1.10685.0500)
Leverantör: Merck
Beskrivning: DEV gelatin agar for microbiology.
UOM: 1 * 500 g
Artikel nummer : (1.00043.0500)
Leverantör: Merck
Beskrivning: In combination with the selective supplement Lithium-Mupirocin (MUP) the TOS Propionate agar allows the direct detection of viable bifidobacteria in s...
UOM: 1 * 500 g
Artikel nummer : (1.16122.0500)
Leverantör: Merck
Beskrivning: For the enumeration, detection and identification of β-glucuronidase positive Escherichia coli from food and feeding stuff as well as from envi...
UOM: 1 * 500 g
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: A range of culture media in compliance with ISO standards and the International Harmonised Pharmacopoeia. All our media are, as you would expect, prod...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 117
no targeter for Bottom