Du sökte efter: Universalklämmor
141  results were found
SearchResultCount:"141"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Merck
Beskrivning: Stainless steel clamps for filling nozzles, with drip-free attachment to drums or to walls.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Hållare, Fäste för kolvar, rostfritt stål, VWR®, Rostfritt stål, För: 50 ml
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: No hinge clamp required – rapid one-hand connection.
New Product
Artikel nummer : (241-0029)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Rostfritt stål.
UOM: 1 * 2 Items
Artikel nummer : (241-0409)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Fixed-position clamps made of stainless steel with electro-polished finish. Used to hold apparatus near the lab frame where no adjustment is required ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Stainless steel or nickel-plated zinc. These clamps securely hold every type of glassware and apparatus.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Hållare, Autoklaverbar kolvklämma i PVC, 250 ml, För: 250 ml Erlenmeyer
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Hållare, Flaskklämmor, rostfritt stål (för Fernbach-kolvar), För: 2800 ml
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Nickel plated zinc or electro-polished stainless steel. These swivel clamps have an integral holder for attaching to a lab frame or other apparatus. T...
Sale
Artikel nummer : (241-0043)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Vinyl. Enkel byretthållare för 2 byretter med max. diam. 12 mm.
UOM: 1 * 2 Items
Artikel nummer : (444-2954)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Fästs på den relevanta universella plattformen som används med shakern. För detaljer om universella plattformar, se relevanta poster.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Aluminiumlegering Laboral.
Artikel nummer : (241-0032)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Aluminiumlegering Laboral.
UOM: 1 * 2 Items
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Collared clamp helps prevent unintentional opening.
New Product
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Hållare, Klämmor, rostfritt stål, VWR®, Rostfritt stål, Spännvidd: 20 - 75 mm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Hållare, Fäste för mediaflaska, rostfritt stål, VWR®, Rostfritt stål, För: 500 ml
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 141
no targeter for Bottom