Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Drogtester, kit
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/53/18945153.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   Ett kit för screening av misstänkt material av drogssubstans
Varje kit räcker för minst 200 prov.
Artikel nummer : (321761U)
Leverantör:  VWR Chemicals
Beskrivning:   This kit comprises materials for 40 tests.
UOM:  1 * 1 KIT
Leverantör:  SURESCREEN
Beskrivning:   Using the swab and buffer, this kit allows swabbing of suspect surfaces or powders to determine if they are amphetamines.
Leverantör:  SURESCREEN
Beskrivning:   Single test cassettes are an effective way to screen for specific drugs in urine when a small urine sample is received. With high accuracy, ease of us...
Leverantör:  SURESCREEN
Beskrivning:   The alcohol breath tube is a quick and cost-effective method for detecting alcohol in breath. Each test is individually wrapped, and detects the prese...
Artikel nummer : (SUREPLCAC)
Leverantör:  SURESCREEN
Beskrivning:   The testbox Cannabis contains swab and buffer.
UOM:  1 * 50 KIT
Artikel nummer : (SUREAMCAL)
Leverantör:  SURESCREEN
Beskrivning:   After 500 uses the Alcometer requires recalibration to ensure that the instrument is reading correctly. The Alcometer is returned to manufacturer for ...
UOM:  1 * 1 Items
Artikel nummer : (SUREBUS)
Leverantör:  SURESCREEN
Beskrivning:   For use with raw drug testing kits. This solution is used to break up organic material, such as cannabis leaf, prior to running a drug test using the ...
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 9
  1  2  Nästa 