1,3-propandiol ≥99.7%, GPR RECTAPUR® för syntes
Leverantör: VWR Chemicals
87134.360EA 3850 SEK
87134.360 87134.290
1,3-propandiol ≥99.7%, GPR RECTAPUR® för syntes
1,3-propandiol
Formel: HO(CH₂)₃OH
MW: 76,1 g/mol
Kokpunkt: 214 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –32 °C
Densitet: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002949
CAS nummer: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845
Order Now
Specifikation testresultat
Assay Min. 99.7 %
IR Spectrum Passes test
Colouration Max. 15 APHA
Water Max. 0.05 %