1,3-Dioxolan ≥99.0% stabilised, GPR RECTAPUR® för syntes
Leverantör: VWR Chemicals
|
Fara
|
Stabilization:
Stabilised med BHT/Ionol 0,03 %
87135.360EA
2595
SEK
87135.360
87135.460
87135.290
1,3-Dioxolan ≥99.0% stabilised, GPR RECTAPUR® för syntes
1,3-Dioxolan
Formel:
C₃H₆O₂ MW: 74,08 g/mol Kokpunkt: 75 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –95 °C Densitet: 1,066 g/cm³ (15 °C) |
MDL Number:
MFCD00003207 CAS nummer: 646-06-0 EINECS: 211-463-5 UN: 1166 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Assay | Min. 99.0 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
IR Spectrum | Passes test |
Formaldehyde | Max. 0.1 % |
Methanol | Max. 0.1 % |
Water | Max. 0.05 % |