Molekylmodell, DNA
Leverantör: Spiring Enterprises
763-0453EA 0 SEK
763-0453 763-0454
Molekylmodell, DNA
Modeller Molekylmodeller
Minimolekylära modeller av DNA med nukleinsyror, femsidiga sockermolekyler och pyramidformade fosfatmolekyler.
Only correct base pairs can be connected.
Beställningsinformation: Komponenterna omfattar färgkodade socklar (G, C, A och T)