Bladstruktur
Leverantör: 3B Scientific
763-0137EA 0 SEK
763-0137
Bladstruktur
Modeller Botanik
Fagus silvatica. Tredimensionell modell av ett bokträd i 1500X förstoring.
Visar olika celltyper och klyvöppningar.