Vill du logga in igen?
Tellurium
Leverantör: CORNELSEN EXPERIMENTA GMBH & C
Fresnellins, Flyttbar i tre lägen ger ett parallellt riktat ljus som resulterar i att en hel halva av jorden lyses upp och skugglinjer (dag och natt) korresponderar med naturen. Har aldrig tidigare varit möjligt med tidigare konstruktioner. Dag, natt och årstider. Hela jordgloben belyses och skugglinjer framträder tydligt.
Vändkrets (solpunkt): Linsen fokuserar en liten ljuspunkt på mitten av jordgloben. Ljuspunkten följer ekvatorn mellan norra och södra vändkretsen när jorden roteras. Månfas: I denna position belyses månen speciellt. När månen roteras runt jorden kan månfas och solförmörkelse tydligt demonstreras. Jordglob med teleskopisk stav: Skugglinjer och andra detaljer är tydligt synliga på den stora jordgloben (15 cm diam) på långt håll. Med hjälp av den teleskopiska staven (33 cm) kan jordaxelns position och polstjärnans läge demonstreras övertygande.
Månen på en teleskopstav: Månen roteras för hand runt jorden och kan justeras i höjd- och sidled. Horisontskiva med skuggfigur: Kan appliceras på valfri plats på jorden. Förändrade situationer av belysningen på jorden kan enkelt och begripligt förklaras med skuggfiguren.
Satellitstaven: Monteras på horisontskivan och demonstrerar en satelitbana. Datumskiva och datumvisare. Jordgloben är monterad på en datumvisare som rör sig runt en datumskiva när telluriets arm roterar mot eller bort från solen (årstider). Datum för sommar- och vintersolstånd är väl markerade på datumskivan. Manual med detaljerad beskrivning av 13 områden
Jorden som gyroskop i rymden, Dag och natt, Timmar, Polardag och polarnatt, Vändkrets, Årstider, Dag och natt vid olika latituder, Dagtid, Månfas, Förmörkelser, Tidvatten (ebb och flod), Jordens omkrets, Satellit-banor.
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Tellurium 1 765-0111
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal