Vill du logga in igen?
Experimentsats, optik
Leverantör: VWR SciEd Collection
Satsen är i första hand avsedd för grundskolans högstadium eller motsvarande kunskapsnivå. Med tilläggsmaterielen lämpar sig satsen även för gymnasienivå. Materielen kan användas både för elevlaborationer och demonstrationer. Handledningen beskriver mer än femtio försök med presentation av teoretiska grunder. Inget specialmateriel behövs utöver satsens innehåll med undantag av ett försök där kemikalier erfordras. Satsen levereras i en specialinredd trälåda. Exempel på försök
  • Ljusets natur och utbredning
  • Belysning och ljusstyrka
  • Reflektion i plana, konvexa och konkava speglar
  • Brytning mellan olika medier i olika symmetriska kroppar etc
  • Linser, brännvidd, avbildning och linsfel
  • Ögat och luppen
  • Kamera, projektor, kikare och mikroskop
  • Spektrum, ljusspridning och färger
ORDER
Expandera alla / Komprimera alla
Benämning Förp. VWR art.nr Antal
Experimentsats, Optik 1 SET 765-0282
Handledning till experimentsats optik 1 765-0280
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal