VWR®, Microfibre Mop-systemet
Leverantör: VWR
VWR®
129-0452EA 1900 SEK
129-0452
VWR®, Microfibre Mop-systemet
Moppar
VWR® Microfiber Mop-systemet erbjuder en totallösning för rengöring av väggar, golv och tak. Systemet kräver ingen specifik utbildning och är väldigt enkelt och flexibelt att använda tack vare en intuitiv metod och lättanvända komponenter.
  • Prisvärt: en mopp kan rengöra upp till 25 m²
  • Ergonomiskt och lätt att använda
  • Efter behov kan mopphuvudet pressas ur till önskad fuktighet i den platta pressen: våt för desinficering eller fuktig för rengöring
VWR® Microfiber Mop-rengöringssystemet består av:
- Vagn i rostfritt stål utrustad med antingen 2 eller 3 hinkar
- Ergonomisk platt press
- Ergonomiskt teleskopskaft och mopphuvud
- VWR-moppar i mikrofiber med låg friktion för kontrollerad miljö
VWR mikrofibermopp för kontrollerad miljö:
-Tillverkad i 100 % outslitlig PES-mikrofiber
-Laserskuren för luddfria kanter
-Utmärkt mekanisk rengöringsförmåga
-För golv, väggar och tak
-Värmetålig och kemikalieresistent, kan steriliseras (autoklaveras eller strålas)
Certifikat: Uppfyller kraven för ISO klass 5 och GMP A+B.
Observera: Alla komponenter kan autoklaveras.