Bullermätare
Leverantör: GOnDO Electronic
763-0294EA 2800 SEK
763-0294
Bullermätare
Ljudmätare
Lätt pocketmodell för dBAmätningar mellan 35 till 120 dB. Battericheck för 9 V batteri och utrustad med elektronisk kalibrering. Pålitlig och stabil mikrofon. Noggrannhet ±5 dBA.