Skoldragskåp Pegasus
Leverantör: VWR SciEd Collection
765-0259EA 0 SEK
765-0259
Skoldragskåp Pegasus
Dragskåp Dragskåp för apoteke
Förmodligen Sveriges mest miljövänliga dragskåp. Det perfekta skoldragskåpet har utöver grundluftflödet ett system med Pegasuskanaler i framkanten och speciella aerodynamiska sidobafflar. Personskyddet säkras även vid arbeten med stor dragskåpsöppning (normalt 30 cm) som 50 cm. Arbetsdjup 500 mm. Vit laminat med arbetsyta i rostfri syrafast stål SIS 2343. Utslagsvask och avloppsstos diam. 40 mm. Motviktsbalanserad dragruta av lamellglas och spoiler. Armatur för vatten och gas. Underskåp ingår.
Stos 200 mm och elkoppling och dubbelkontakt på taket.