Skoldragskåp SÖ
Leverantör: VWR SciEd Collection
765-0262EA 0 SEK
765-0262
Skoldragskåp SÖ
Dragskåp Dragskåp för apoteke
Skoldragskåp SÖ.
Dragskåp av enkel modell. Vitlackerad aluminiumprofiler och dragruta av plexiklas. Arbetsyta av rostfritt stål. Underskåp med skjutdörrar. Kallvattenkran, gaspip, jordad el-panel med 3 uttag och strömbrytare för belysning. Obligatoriskt dragskåpslarm tillkommer. Stos diam 160 mm och elkoppling på taket.
Skoldragskåp Demo SÖ mobilt
Samma dragskåp men mobilt och sidorna bestående av plexiglas. Glidlagrade gummihjul.