N-etylmaleimid (NEM) 99+%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
40526.06EA 1875 SEK
40526.06 40526.14 40526.03
N-etylmaleimid (NEM) 99+%
N-etylmaleimid (NEM)
Formel: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Kokpunkt: 209…211 °C
Smältpunkt: 43…46 °C
Flampunkt: 73 °C (163 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005509
CAS nummer: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03855