Benzothiazole ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
A10380.0BEA
2675
SEK
A10380.0B
A10380.30
A10380.18
Benzothiazole ≥97%
Benzothiazole
Formel:
C₇H₅NS MW: 135,19 g/mol Kokpunkt: 230 °C Smältpunkt: 2 °C Densitet: 1,241 Flampunkt: 107 °C (224 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00005775 CAS nummer: 95-16-9 EINECS: 202-396-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01108 |