Etylbromacetat ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
A10448.22EA 745 SEK
A10448.22 ABCRAB113713.0500 ABCRAB113713.0100 A10448.0E A10448.36
Etylbromacetat ≥98%
Etylbromacetat
Formel: BrCH₂COOCH₂CH₃
MW: 167 g/mol
Kokpunkt: 159 °C
Smältpunkt: –38 °C
Densitet: 1,506
Flampunkt: 47 °C (117 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000191
CAS nummer: 105-36-2
EINECS: 203-290-9
UN: 1603
ADR: 6.1,II