Cyanoättiksyra ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
A11045.30EA 850 SEK
A11045.30 A11045.0B A11045.0I
Cyanoättiksyra ≥97%
Cyanoättiksyra
Formel: C₃H₃NO₂
MW: 85,06 g/mol
Kokpunkt: 108 °C (15 mmHg)
Smältpunkt: 64…69 °C
Densitet: >1,1 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 107 °C (224 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002677
CAS nummer: 372-09-8
EINECS: 206-743-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02718