N-(4-Bromophenyl)maleimide ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Fara
|
A13119.03EA
640
SEK
A13119.03
A13119.14
A13119.06
N-(4-Bromophenyl)maleimide ≥98%
N-(4-Bromophenyl)maleimide
Formel:
C₁₀H₆BrNO₂ MW: 252,07 g/mol Smältpunkt: 127…131 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00030664 CAS nummer: 13380-67-1 |