5-Isoxazolecarboxylic acid ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
A13739.06EA 5175 SEK
A13739.06 A13739.03
5-Isoxazolecarboxylic acid ≥98%
5-Isoxazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₃
MW: 113,07 g/mol
Smältpunkt: 141…144 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00156151
CAS nummer: 21169-71-1