Benzofuran ≥99%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
A15225.30EA
22950
SEK
A15225.30
A15225.09
A15225.18
Benzofuran ≥99%
Benzofuran
Formel:
C₈H₆O MW: 118,14 g/mol Kokpunkt: 173…175 °C Smältpunkt: < –18 °C Densitet: 1,095 Flampunkt: 56 °C (133 °F) |
MDL Number:
MFCD00005847 CAS nummer: 271-89-6 EINECS: 205-982-6 ADR: 3,III Merck Index: 13,01089 |