7-Nitro-1H-indazole ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
L07970.14EA 19050 SEK
L07970.14 L07970.03 L07970.06
7-Nitro-1H-indazole ≥98%
7-Nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Smältpunkt: 184…189 °C
Densitet: 1,56 g/cm³ (293 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00022789
CAS nummer: 2942-42-9
EINECS: 220-934-4