7-Azaindole ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
L07983.14EA
8500
SEK
L07983.14
L07983.03
L07983.06
7-Azaindole ≥98%
7-Azaindole
Formel:
C₇H₆N₂ MW: 118,14 g/mol Kokpunkt: 270 °C Smältpunkt: 103…107 °C Densitet: 1,301 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00005606 CAS nummer: 271-63-6 EINECS: 205-981-0 |