Hept-6-enoic acid 96%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
L13144.03EA 1650 SEK
L13144.03 L13144.06
Hept-6-enoic acid 96%
Hept-6-enoic acid
Formel: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Kokpunkt: 222…224 °C
Smältpunkt: ∼–6 °C
Densitet: 0,946
Flampunkt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00014382
CAS nummer: 1119-60-4
EINECS: 214-283-5
UN: 3265
ADR: 8,III