5-Methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98%
Varning
L14628.06EA 1900 SEK
L14628.06
5-Methylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98%
5-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₃
MW: 127,1 g/mol
Smältpunkt: 144…149 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00955655
CAS nummer: 42831-50-5
EINECS: 000-000-0