6-(Trifluoromethyl)indole ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
L17009.03EA
4475
SEK
L17009.03
L17009.MD
6-(Trifluoromethyl)indole ≥97%
6-(Trifluoromethyl)indole
Formel:
C₉H₆F₃N MW: 185,15 g/mol Smältpunkt: 101…105 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00272316 CAS nummer: 13544-43-9 EINECS: 000-000-0 |