Benzofuran

Leverantör: EHRENSTORFER GMBH

EHERC20591500EA 1550 SEK
EHERC20591500
Benzofuran
Benzofuran
Formel: C₈H₆O
MW: 118,14 g/mol
Kokpunkt: 173 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: < –18 °C
Densitet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 50 °C
MDL Number: MFCD00005847
CAS nummer: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
Merck Index: 13,01089

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Läs mer About VWR