Cyanoättiksyraester, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00882.9025EA
0
SEK
8.00882.9999
8.00882.9025
Cyanoättiksyraester, Sigma-Aldrich®
Cyanoättiksyraester
Formel:
C₅H₇NO₂ MW: 113,12 g/mol Kokpunkt: 209 °C (1013 hPa) Smältpunkt: –22 °C Densitet: 1,063 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 104 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001940 CAS nummer: 105-56-6 EINECS: 203-309-0 Merck Index: 13,03821 |
Specifikation testresultat
Solubility | 20 g/l (20°C) |
Melting Point | -22 °C |
Boiling Point | 209 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 110 °C |
Refractive Index | 1.4166 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.06 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 460°C |
Synonyms | Cyanoacetic acid ethyl ester |
Hill Formula | C5H7NO2 |
Chemical Formula | NCCH2COOC2H5 |