Cyanoättiksyraester, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00882.9025EA 0 SEK
8.00882.9999 8.00882.9025
Cyanoättiksyraester, Sigma-Aldrich®
Cyanoättiksyraester
Formel: C₅H₇NO₂
MW: 113,12 g/mol
Kokpunkt: 209 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –22 °C
Densitet: 1,063 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 104 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001940
CAS nummer: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
Merck Index: 13,03821
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 20 g/l (20°C)
Melting Point -22 °C
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4166 (20 °C, 589 nm)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460°C
Synonyms Cyanoacetic acid ethyl ester
Hill Formula C5H7NO2
Chemical Formula NCCH2COOC2H5