n-Butyllithium 1.6 mol/l i hexan för syntes, Sigma-Aldrich®
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18874.0500EA 1740 SEK
8.18874.0500
n-Butyllithium 1.6 mol/l i hexan för syntes, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium
Formel: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Densitet: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –22 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009414
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2 (4.3),I
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -95 °C
Boiling Point 69 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 163 hPa (20 °C)
Flash Point -22 °C
Explosion Limit 1.2 - 7.8 %(V)
Density 0.68 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) alkaline
Ignition Point 240 °C