Molekylmodell: Magnetisk
Leverantör: VWR SciEd Collection
766-0100EA 10450 SEK
766-0100
Molekylmodell: Magnetisk
Modeller Molekylmodeller
Stor handgjord molekylmodell för demonstration på tavla och i byggsats.
  • Magnetiska bindningar
  • Lackerade frigolitkulor med inbäddade magnetplattor
  • Satsen innehåller totalt 50 atomer med olika färg enligt följande:
20 väte (vit), 8 kol (svart), 8 syre (röd), 5 klor (grön), 4 kväve (blå), 3 brom (orange) samt 2 jod (violett). Väteatomen har diametern 50 mm, övriga 75 mm.