Ljusmätare för vatten och land
Leverantör: VWR SciEd Collection
763-0228EA 0 SEK
763-0228
Ljusmätare för vatten och land
Ljusmätare
En mångsidig ljusmätare med LCD-display. Givaren och den 10 m långa kabeln ger ett exakt mätvärde under vatten och i luften. Mätområde 0 an 2000 lux, 10 an 200 000 lux. Onoggrannhet ca 5%. Strömförsörjning 9 V batteri.