Ljudnivåmätare, digital
Leverantör: GOnDO Electronic
763-0509EA 3450 SEK
763-0509
Ljudnivåmätare, digital
Ljudmätare
Enkel och lättanvänd ljudnivåmätare.
  • Mätområde 35-130 dB
  • Upplösning 0,1 dB
  • Max/min- och Hold-funktion
  • Automatiskt områdesval
  • Fast/Slow
  • dBA /dBC
  • Display med bakgrundsbelysning
  • Automatisk avstängning
  • 9V-batteri