Blodtrycks-/Pulsmätare, helautomatisk
Leverantör: VWR SciEd Collection
763-0225EA 0 SEK
763-0225
Blodtrycks-/Pulsmätare, helautomatisk
Blodtrycksmätare
Handledsmätare RX3-Plus.
Med integrerad manschett och mätare. RX3-Plus mäter trycket under uppumpningsfasen. Mätaren lagrar automatiskt de 21 senaste mätningarna i tid och datum. Visar även ett genomsnitt på de 3 senaste mätningsresultaten.