Du sökte efter: Kongoröd
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (1.01641.0001)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Kit for the detection of amyloid acc. to Highman
UOM: 1 * 0,196 L
Artikel nummer : (75768-25MG)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat), Supelco®
UOM: 1 * 25 mg
Leverantör: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Beskrivning: Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat), Sigma-Aldrich®
Artikel nummer : (1.01340.0025)
Leverantör: Merck
Beskrivning: Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat), Supelco®
UOM: 1 * 25 g
Artikel nummer : (31727.295)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat) 1% i vattenlösning
UOM: 1 * 1 L
Artikel nummer : (87805.180)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Kongoröd 0,1% i etanol 15% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1022001
UOM: 1 * 100 mL
Artikel nummer : (34140.184)
Leverantör: VWR Chemicals
Beskrivning: Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat), TECHNICAL
UOM: 1 * 100 g
Artikel nummer : (TCIAC0550-25G)
Leverantör: TCI EUROPE
Beskrivning: Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat)
UOM: 1 * 25 g
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat) indicator
Artikel nummer : (234610-500)
Leverantör: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Beskrivning: Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat), Sigma-Aldrich®
UOM: 1 * 500 mg
Leverantör: Thermo Scientific
Beskrivning: Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat) indicator grade
Artikel nummer : (EHERC12965400)
Leverantör: EHRENSTORFER GMBH
Beskrivning: Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat)
UOM: 1 * 0,1 g
Artikel nummer : (CHRO1B-227)
Leverantör: CHROMA
Beskrivning: Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat)
UOM: 1 * 25 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikel nummer : (MOLE24120761-100G)
Leverantör: Molekula
Beskrivning: Dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat)
UOM: 1 * 100 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom