Syra-bas skåp, ACID-serien
Leverantör: Düperthal
132-0634EA 0 SEK
DUEH20-200677-066L
Syra-bas skåp, ACID-serien
Syra- och basskåp för förvaring av icke brandfarliga korrosiva vätskor.
  • Utdragbara hyllor med inbyggt försänkt användarvänligt grepp som kan tas loss för enkel rengöring
  • Indragen botten som förhindrar att man slår i fötterna på modell M 1–M 4
  • Individuellt låsbara vingdörrar med handtag av "D"-typ som är enkla att öppna och tysta och smidiga att stänga tack vare stötdämpare
För enkel förvaring/urplockning med utdragbara hyllor i PE (UTS L-modellen har lådinlägg i PP). Alla ACID-seriens M-modeller kommer som standard med vänsterhängd dörr, men kan fås med högerhängd dörr som tillval.
En konstant luftväxling sker via ett ventilationsgaller i dörrarna samt via utsugssystemet på den bakre panelen när detta är anslutet till ett industriellt utsugssystem. Anslutning (Ø 75) för ventilation på skåpets ovansida.
Dörrar och stomme tillverkade i 19 mm tjock melaminhartsbelagd dekorplåt med vänsterhängd dörr, i ljusgrå RAL 7035.
Certifikat: I enlighet med DIN EN 14727.
Leveransinformation: Klisteretikett för syror och lut och varningssymboler medföljer. Transportkostnad tillkommer, pris på begäran.