Brandskåp för renrum, typ 90, CLASSIC pure M-serien
Leverantör: Düperthal
Classic Line
132-0649EA 0 SEK
132-0649
Brandskåp för renrum, typ 90, CLASSIC pure M-serien
Inredning Förvaringsskåp
Står emot brand i upp till 90 minuter säkerhetsskåp med hyllor för förvaring av farliga ämnen i arbetsutrymmen, lämpliga för installation i renrum klass 5.
  • Dörr med inbyggt uppställningssystem, vilket betyder att behållare kan sättas in och tas ut ur skåpet med båda händerna
  • I händelse av brand initierar termoelementet stängning av dörrarna
CLASSIC pure M är som standard utrustad med högerhängd dörr, men kan fås med vänsterhängd dörr på begäran.
Standardsadel för ekvipotentiell bindning på ovansidan av skåpet för jordanslutning i enlighet med TRBS 2153, BGR 132 (för att undvika antändningsrisk). De inre fästena är konduktivt anslutna till sadeln för ekvipotentiell bindning. Skåpet har en åtkomlig botten som är indragen så att man inte slår i fötterna mot den.
Ventilation på alla nivåer i skåpet, samt möjlighet att kontrollera flikarna för avstängning av ventilation visuellt. Avstängningsflikarna stängs automatiskt i händelse av brand. Anslutningen för utsugsluft har en diameter på 75/110 mm.
Vingdörr och stomme tillverkade i stålplåt, pulverlackerad i silverfärg. Inre fästen i rostfritt stål.
Certifikat: I enlighet med TRbF 20 bilaga L. CLASSIC pure M passar för installation i renrum klass 5 till DIN EN ISO 14644-1 (M 3.5 = 100 till US Fed. Std. 209e). Lämplighet för renrum testad av TÜV baserat på VDI 2083. Typtestad i enlighet med DIN EN 14470-1 och DIN EN 14727 (standard för laboratoriemöbler) av erkända testinstitut (TÜV Süd, iBMB Braunschweig). Klass 90 med DIN EN 14470-1, GS/CE-märkta.