Du sökte efter: Ficklampor
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Artikel nummer : (SIMEDI0035)
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: This powerful TQC aluminium LED pocket flashlight produces a very impressive 200 lumens and provides a projection distance of 250 m. It is suitable fo...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (SIMEDI0070)
Leverantör: Industrial Physics
Beskrivning: LED rechargeable flashlight, Atex zone 1 with scratch proof PC lens and safety switch, NiMH battery pack
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (PRTWPA50SIR)
Leverantör: Portwest
Beskrivning: Head light with tilt control, made of ABS, used to aim the light where it is needed most. Designed for a wide array of tasks, from security to everyda...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (PRTWPA54BKR)
Leverantör: Portwest
Beskrivning: Strong and durable precision engineered aluminium shell torch, uses new CREE technology which is up to 10 times brighter than current L.E.D bulbs.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (PRTWPA63YBR)
Leverantör: Portwest
Beskrivning: This torch is designed for a wide array of tasks, from security to everyday use.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (111-1950)
Leverantör: UVEX
Beskrivning: LED head torch KS-6001 with two beam types.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VARIAN
Beskrivning: These torches light easily and stay lit, reducing downtime. With even and stable plasma to deliver reproducible results.
Artikel nummer : (VART16611101421)
Leverantör: VARTA GERAETEBATTERIE
Beskrivning: This pen light is suitable for everyday situations whenever you need a flashlight.
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom