4'-Bromo-3-chloropropiophenone ≥94%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
A13988.18EA
4050
SEK
A13988.18
A13988.06
A13988.09
A13988.30
4'-Bromo-3-chloropropiophenone ≥94%
4'-Bromo-3-chloropropiophenone
Formel:
C₉H₈BrClO MW: 247,52 g/mol Kokpunkt: 301 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 57…62 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00018979 CAS nummer: 31736-73-9 EINECS: 250-784-5 |