Håll mig inloggad?
Avslutas om 
Din inloggning har gått ut
Din session har gått ut. För din säkerhet har vi loggat ut dig.
Vill du logga in igen?

2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥97%

Leverantör: Alfa Aesar
Fara



Formel: C₈H₃ClF₃N
MW: 205,57 g/mol
Smältpunkt: 52…54 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03412191
CAS nummer: 129604-28-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III

 

ORDER

Expandera alla / Komprimera alla
Förp. VWR art.nr Antal
1 g H31731.03
5 g H31731.06
Expandera alla / Komprimera alla
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

SPECIFIKATIONER

Smältpunkt 52-54°
Formula weight 205.57
Renhet 97%
Molekylformel C8H3ClF3N
UN No. 3439
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal
 

Försäljningsbestämmelser

All försäljning och leverans sker enligt de allmänna leveransbestämmelserna IML 2009 (antagna 2008 av Swedish Labtech) med tillägg av vid var tid tillämpliga försäljningsbestämmelser för VWR, som ska gälla med företräde framför IML 2009 i händelse av motsättning.