Du sökte efter: Rektangulära behållare
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
Artikel nummer : (ENTEE92-01D-0215)
Leverantör: ENTEGRIS INC
Beskrivning: Injection molded rectangular tanks with dual capacity.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: These heavy-duty rectangular LLDPE tanks with cover can withstand most acid, alcohols and bases. Tanks feature stepped flange at top provides reinforc...
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: These PP rectangular tanks with cover can significantly reduce evaporation and contamination.
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivning: These seamless, rotational-moulded PE tanks are lightweight and easy-to-handle.
Leverantör: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivning: Tubs made of Plexiglas®, available with or without sloping base. Sloping base facilitates circulation of the liquid.
New Product
Leverantör: SEMADENI
Beskrivning: These tanks can be used for a long time at temperatures of +50 °C.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom