Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (1)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
behallare-cylindriska
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/38/18989338.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Sortera efter:
Leverantör:  Nalgene
Benämning:   LLDPE, genomskinlig, med lock. Prisvärd tunna med gradering. Med utskjutande kant (fläns). Väggtjocklek ca 2,4 mm. Tunna 216-0322 kan också användas s...
Leverantör:  Nalgene
Benämning:   Heavy-duty cylindrical LLDPE tanks are offered in sizes ranging from 19 to 757 liters and include covers to signficantly reduce evaporation and contam...
Leverantör:  Nalgene
Benämning:   Prisvärd tunna med gradering. Med utskjutande kant (fläns). Väggtjocklek ca 2,4 mm. LLDPE, genomskinlig, med HDPE-lock och PP kran.
Leverantör:  Nalgene
Benämning:   Cylindrical tank, Material: HDPE, Mycket tålig cylindrisk tank med lock och kran, Volym: 28 l, Ytterdiam×H: 300×460 mm
Leverantör:  Nalgene
Benämning:   Cylindrical tank, Material: PP, Stängd välvd tank, med PP-förslutning med silikonpackning, öppning: 150 mm, Volym: 210 l, Ytterdiam×H: 559×1099 mm
Leverantör:  Nalgene
Benämning:   Cylindrical tank, Cylindrisk tank med lock, Material: PP, Volym: 28 l, Ytterdiam×H: 300×460 mm
Leverantör:  BÜRKLE
Benämning:   Containers in LDPE, transparent, with lids, for various applications. Produced seamlessly and stress relieved with the LaboPlast® sintering method. Th...
Artikel nummer : (ENTEE14-35-01-0215)
Leverantör:  ENTEGRIS INC
Benämning:   Injection molded round tank, in PFA material.
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 9
  1  2  Nästa