Du sökte efter: Adapter
Adaptrarna kommer i standardstorlekar som är kompatibla med de flesta instument. Vid användning till regulering av gas- eller vätskegenomströmning i reaktionssystem är adaptrarna tillverkade av bästa kvalitets borosilikatglas för en tät anslutning med annan glasutrustning. Vi erbjuder ett stort utbud av olika slipar och flensar. Adaptrar kan också ha slangkopplingar för användning med tryck- eller vakuumapparat.
Adaptrarna kommer i standardstorlekar som är kompatibla med de flesta instument. Vid användning till regulering av gas- eller vätskegenomströmning i reaktionssystem är adaptrarna tillverkade av bästa kvalitets borosilikatglas för en tät anslutning med annan glasutrustning. Vi erbjuder ett stort utbud av olika slipar och flensar. Adaptrar kan också ha slangkopplingar för användning med tryck- eller vakuumapparat.
122  results were found
SearchResultCount:"122"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: C-mount Adapter for Visiscope SZT350, SZTL350; 0,5× focusable C-mount Adapter (stereomicroscopes) (for models SZTL360, SZT360 OH, SZTL360-Plus, SZT360)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Kameradapter med C-fäste fôr Nikon-mikroskop
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE, kraftiga väggar.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Adapters from large cone at the top to small socket at the bottom.
New Product
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Adapters from small cone at the top to large socket at the bottom.
New Product
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Borosilicate 3.3 glass.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Adapter med C-fäste, 0,5×, Ø: 30 mm
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: PTFE, with ground joints on cone and socket.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These adapters enable cameras with different chip sizes to be connected to microscopes with a C-mount thread.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: C-mount adapter compatible with Leica microscopes, 0,5×
Artikel nummer : (MFLX06432-00)
Leverantör: Avantor Fluid Handling
Beskrivning: Forms a continuous standard taper inside and out, from top to bottom.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (630-1747)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Phototube adapter for digital camera
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass, clear.
Leverantör: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivning: DURAN®, borosilicate glass.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 122
no targeter for Bottom