Du sökte efter: Aluminiumfolier
Aluminiumfolie är viktigt för fryslagring, att täcka glas och laboratorieutrustning, autoklavering, inkubering och försägling av prov. Välj tjocklek på mikromillimeternivå, från standard till extra hållbar, eller punkteringsresistent folie som tål extrema temperaturer och krävande apllikationer. Välj mellan dispenserboxar för enkel tillpasning av folien eller färdigskurna folieark i olika storlekar.
Aluminiumfolie är viktigt för fryslagring, att täcka glas och laboratorieutrustning, autoklavering, inkubering och försägling av prov. Välj tjocklek på mikromillimeternivå, från standard till extra hållbar, eller punkteringsresistent folie som tål extrema temperaturer och krävande apllikationer. Välj mellan dispenserboxar för enkel tillpasning av folien eller färdigskurna folieark i olika storlekar.
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Pure aluminium 99,0 to 99,5%.
Leverantör: ALUJET
Beskrivning: Pure aluminium 99,0 to 99,5%. Ideal for packaging, covering and insulation.
Leverantör: Korff
Beskrivning: Ren aluminium, 99,0 till 99,5%.
Leverantör: Korff
Beskrivning: Ren aluminium, 99,0 till 99,5 %, mjuk.
Leverantör: Korff
Beskrivning: Ren aluminium, 99,0 till 99,5 %, mjuk.
Leverantör: Korff
Beskrivning: Aluminiumfolie, fyrkantigt skuren.
Artikel nummer : (KORF70237)
Leverantör: Korff
Beskrivning: This aluminum foil is packed on rolls of about 5 kg.
UOM: 1 * 1 Rulle
Artikel nummer : (293-4321)
Leverantör: Korff
Beskrivning: Pure aluminium 99,0 to 99,5%.
UOM: 1 * 200 Items
Artikel nummer : (GERB5712)
Leverantör: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivning: These aluminium foils are used with reference drier RD-8 for determining the moisture content of powdered milk.
UOM: 1 * 1.000 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom