Du sökte efter: Autoradiografifilmer
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Beskrivning: Autoradiografifilm, CL-XPosure™, Non-interleaved sheets, 180×240 mm
Leverantör: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beskrivning: These micrography films offer considerable latitude in performance and flexibility for most electron microscopy applications. They are suitable for me...
Sale
Leverantör: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beskrivning: Designed for use with gamma emitters such as ¹²⁵I and high-energy beta emitters, such as ³²P, the BioMax™ TranScreen HE intensifying screen offers the...
Leverantör: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beskrivning: The BioMax® MS intensifying screen is optimised for use with BioMax® MS film to maximise sensitivity for detection of ³²P and ¹²⁵I labelled samples.
Leverantör: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beskrivning: BioMax® XAR-film är en autoradiografifilm som är avsedd för användning med alla vanliga isotoper och kemiluminiscensmärkningar. Filmen har en emulsion...
Leverantör: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beskrivning: X-OMAT® LS är en prisvärd, blåtonad film som är lämplig när den maximala prestandan hos BioMax® MR-, BioMax® MS- eller X-OMAT® AR-film inte är nödvänd...
Leverantör: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beskrivning: BioMax® Light is a double emulsion film that provides maximum clarity and sensitivity for detection of chemiluminescent-labelled samples. BioMax® Ligh...
Sale
Leverantör: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beskrivning: BioMax® MS-film är en autoradiografifilm med höga prestanda och maximal känslighet för allmänt bruk. Vid användning tillsammans med BioMax® TranScreen...
Artikel nummer : (730-3245)
Leverantör: CARESTREAM HEALTH INC.(FRM.KOD
Beskrivning: BioMax® MR är en enkelemulsionsfilm som ger maximal upplösning och känslighet för detektering av ³⁵S-, ³²P- och ¹⁴C-märkta prover. En emulsionsbestryk...
UOM: 1 * 50 Items
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: Amersham™ Hyperfilm™ ECL™ is constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an anti-scratch laye...
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: Storage phosphor screens capture latent images produced by ionising radiation (X-ray, β, and γ emissions from isotopes such as 14C, 3<...
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: Amersham Hyperfilm™ MP is a multipurpose film constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an ...
Artikel nummer : (GEHE18-1032-27)
Leverantör: Cytiva
Beskrivning: Autoradiografifilm
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom