Du sökte efter: Påsar för Lab blender
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Wide choice of PE sterile bags from 80 to 3500 ml capacity. Fit all conventional laboratory blenders, adapted to all samples.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Complete range of bags, sterile and alimentary certified, for safe and quick preparation of solid samples before microbiological and chemical analysis...
Leverantör: NASCO FORT ATKINSON
Beskrivning: Blended, virgin polyethylene film provides exceptional clarity, and superior strength for use in homogenizer. HACCP, EPA, USDA, FDA approved for food ...
Leverantör: NASCO FORT ATKINSON
Beskrivning: Sterilised post-manufacturing and specially designed for use with homogeniser blenders. HACCP, EPA, USDA, FDA approved for food contact.
Leverantör: INTERSCIENCE
Beskrivning: BagPage® single use bags with filter membrane reduce analysis time thanks to their wide opening and markings showing where to introduce the pipette. I...
Leverantör: INTERSCIENCE
Beskrivning: These lateral filter bags are with non-woven filter that are ideal for the homogenisation and automatic filtration of the samples.
Leverantör: INTERSCIENCE
Beskrivning: These non-filter sample preparation bags are ideal for homogenising samples.
Artikel nummer : (INSC111325)
Leverantör: INTERSCIENCE
Beskrivning: BagFilter® XF is a rigid and transparent blender bag with a lateral non-woven filter for all microbiological analyses. The filtration is instantaneous...
UOM: 1 * 500 Items
Leverantör: INTERSCIENCE
Beskrivning: The BagFilter® Pipet & Roll bags are rigid and transparent blender bags with a lateral non-woven filter for all microbiological analyses. They are ide...
Leverantör: Seward (FermionX)
Beskrivning: Blender bag, Stomacher®, Standard påsar, Material: PE, Volym: 80 - 400 ml, Sterilitet: Sterilt, Label area: Utan skrivyta, B×L: 177×305 mm, Förp.: 500, 10 påsar med 50 st.
Leverantör: Seward (FermionX)
Beskrivning: Blandningspåsar, Simplettes®, Simplettes® (177 mm, 3,7 internal diameter), Förp.: 2000 in 40 (sachets of 50)
Leverantör: Grade Products
Beskrivning: Blandning av högkvalitativa polymerer, idealisk för alla Lab blender på livsmedelslaboratorier.
Artikel nummer : (DELT15005)
Leverantör: DELTALAB
Beskrivning: These are sterile bags having a full size filter dividing them into two identical pouches, in which sample is inserted into one compartment. After sam...
UOM: 1 * 500 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom