Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (121)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Provpåsar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/60/18989760.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"53"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   För förvaring och transport av fasta prover, rör, reservdelar, dokument ... med eller utan skrivyta.
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   LDPE-påse, tillverkad och förpackad i steril miljö
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   The VWR MEDBAG are liquid-tight bags, used as internal hospital and external secondary packaging for the transportation of biological substances of ca...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   PE bags, transparent. These sterile sampling bags provide a secure, contaminant-free pliant container that ensures dependable analysis results. Econom...
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Transparent polythene bags for biological transport with English instructions, plus a pocket for documents and printed biohazard logo.
UOM:  1 * 1.000 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   Bags made from PE, transparent.
UOM:  1 * 1.000 Items
Leverantör:  VWR Collection
Beskrivning:   This line of blue twist seal printed bags, with safety tab and 2 round wires, has been specifically designed for food industry. The bags accommodate s...
Leverantör:  Thermo Scientific
Beskrivning:   Idealisk för smådelar på labb, botaniska prover och andra prover. Rekommenderas inte för förvaring av vätskor.
LDPE, 101 µm.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 53
  1  2  3  4  5  6  7  Nästa 