Vill du logga in igen?
  • Kriteria
    • I lager (28)
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Steriliseringspåsar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/54/18989854.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  SÜDPACK MEDICA
Beskrivning:   Värmeförseglad steriliseringspåse med en papperssida (60 g/m²) och en genomskinlig PET/PP-plastsida.
Leverantör:  SÜDPACK MEDICA
Beskrivning:   Självhäftande påse med borttagbara indikatorer, med en 60 g/m² papperssida och en genomskinlig sida i PET/PP.
Leverantör:  SÜDPACK MEDICA
Beskrivning:   Sterilisation pouche, Påse med en sida i papper och den andra i PET/PP, L×B: 75×250 mm
Leverantör:  SÜDPACK MEDICA
Beskrivning:   Tubpåsefilmen kan fås slät eller med bälg i olika storlekar. Praktiska användningstips är tryckta på filmen.
Leverantör:  SÜDPACK MEDICA
Beskrivning:   LDPE-tubpåse 80 µ – farmaceutisk kvalitet för gammasterilisering.
Leverantör:  SÜDPACK MEDICA
Beskrivning:   Polyamidbaserad påse för alla typer av sterilisering med torr värme. Tillverkad av två sammanfogade plastsidor med steriliseringsindikator.
Artikel nummer : (VEPA3FKSS230206_U)
Leverantör:  Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH
Beskrivning:   These see-through sterilisation pouches and reels made of sterilisation proof 70 g/m2 heavy-duty paperare a universal packaging solution fo...
UOM:  1 * 1 Rulle
Utgått
Leverantör:  SÜDPACK MEDICA
Beskrivning:   Sterilisation pouche, Aluminiumpåsar – OPA/ALU/PE-skikt, Material: Polyamide (PA), L×B: 150×245 mm
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 14
  1  2  Nästa 