Du sökte efter: Förvaringspåsar
31  results were found
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: 3D cubic bags can fit in existing support containers. These support containers are available in either High Density Polyethylene (HDPE) and Polypropel...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VWR® slider zip bags, in LDPE, transparent, with blue slider. For the packing and storage of goods.
Sale
Leverantör: DESCO
Beskrivning: This aluminised moisture barrier bag is designed to provide packaging for ESD and moisture sensitive items, both inside and outside an ESD protected a...
Leverantör: DESCO
Beskrivning: Transparent metal-in static shielding bag provides a static safe environment for ESD sensitive electronic devices (ESDS).
Artikel nummer : (DESCPCL1001115)
Leverantör: DESCO
Beskrivning: Metal-In static shielding bags are manufactured from a polyester, metal, polyethylene laminate. ESD safe packaging designed for use in cleanroom areas...
UOM: 1 * 100 Items
Artikel nummer : (MINIITM080303)
Leverantör: Flexico
Beskrivning: Zip seal bags designed for food contact.
UOM: 1 * 500 Items
New Product
Leverantör: DESCO
Beskrivning: Förvaringspåsar, Metal-In shielding bubble bags with 50 mm flap, Mått: 150×255 mm
Artikel nummer : (BRDY065780)
Leverantör: Brady
Beskrivning: Lockout bag made of rugged canvas with drawstrings.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: Flexico
Beskrivning: The specific shape of the Doypack® bags allows a good vertical position of the packaging on the shelves. The Paper/PET/CPP laminate provides a good ba...
New Product
Leverantör: Brady
Beskrivning: These Lockout visit bag has several pockets to store and smoothly retrieve any lockout/tagout product.
Leverantör: BÜRKLE
Beskrivning: Bags with the patented zipper are for ideal for storing, collecting, protecting and shipping of specimens, samples and sales products.
Leverantör: NEW PIG
Beskrivning: These bags are designe to protect, store and transport portable containment pools of different sizes.
Leverantör: DELTA T
Beskrivning: BlueLine Bags are economical and durable. Its insulating property ensures the maintainance of constant internal temperature and protects the samples a...
Leverantör: DELTA T
Beskrivning: SilverBag är en ekonomisk lösning på problemet med korta transporter av TempShell. SilverBag-serien är tillverkad av tålig nylon i kombination med et...
Leverantör: NITRITEX
Beskrivning: Manufactured in a cleanroom environment from ultra-clean low-density polythene. Because the material is free of additives, there is no contamination f...
Artikel nummer : (DAKL460698)
Leverantör: DAKLAPACK
Beskrivning: Semi transparent PE bubble foil safety bag with closure type-destructive tape.
UOM: 1 * 100 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom