Du sökte efter: Avfallspåsar
63  results were found
SearchResultCount:"63"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: För säker kassering av laboratorieavfall som pipettspetsar, engå¨ngspetriskålar, provrör m.m. PP, 40 µm tjock, genomskinlig, med eller utan märkning f...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Kraftig påse som är idealisk för ofarligt avfall som först måste autoklaveras. PP, 50 µm tjock, genomskinlig, med utrymme för etikett.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Hållbar påse, idealisk för att kassera biologiskt farligt avfall som måste autoklaveras först. PP, 50 µm tjock.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Designed for safe and secure transport of a specimen container and documentation, these 51 µm thick bags feature a pouch to keep the paperwork separat...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Kraftig påse, idealisk för hantering av farligt avfall som först måste autoklaveras. Med trådförslutning som möjliggör utvidgning av påsen och ventila...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These bags are ideal for autoclaving polystyrene containers and other items contaminated by pathogenic agents (petri dishes, microtitre plates, pipett...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Kraftig, temperaturresistent påse, idealisk för hantering av farligt avfall som måste autoklaveras först. Kan även användas för dekontaminering och au...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Bucket liners create an impermeable barrier between the disinfectant and receptacle.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Constructed of durable PP with feature the universal biohazard symbol in black.
Sale
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Kraftig påse, idealisk för hantering av biologiskt riskavfall som först måste autoklaveras. PP, 75 µm tjock, orange, med 'Biohazard'-märkning.
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Ideal for processing biohazardous materials that require autoclaving prior to disposal. Available with or without temperature indicator. High integrit...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Kraftig påse, idealisk för hantering av farligt avfall som först måste autoklaveras. Produkten levereras komplett med nödvändiga förseglingar. HDPE, 1...
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These bags are ideal for autoclaving polystyrene containers and other items contaminated by pathogenic agents (petri dishes, microtitre plates, pipett...
Artikel nummer : (129-1575)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Sturdy, temperature resistant bags, ideal for sterilising animal cages.
UOM: 1 * 250 Items
Leverantör: RATIOLAB
Beskrivning: Bags of very strong PP-film with a broad seam at the bottom, for the disposal of contaminated labware.
Leverantör: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Beskrivning: Reduce the number of janitorial steam sterilisation loads by using gamma irradiated mop bucket liners. Instead of before every cleaning, the mop bucke...
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 63
no targeter for Bottom