Vill du logga in igen?
  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
Korgar
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/28/18944928.jpg
Vi har korgar i olika material som t.ex. aluminium, rostfritt stål, polypropylen och epoxybelagd aluminium. Pipettkorgar, korgar för reagensglas, runda eller fyrkantiga korgar med eller uten handtag- välj det material och utförande som passar dig bäst. För vissa modeller finns alternativ med lock eller vipptopp för enkel utmatning.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
  Visa lista Easy View (ny)
Sortera efter:
Leverantör:  BOCHEM
Beskrivning:   Rostfritt stål.
Leverantör:  RSG
Beskrivning:   These electropolished wire baskets are made of stainless steel 18/10.
Leverantör:  ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Beskrivning:   Stainless steel immersion basket with handles, plastic coated, for S 30, S 30/H, P 30 H
Leverantör:  BOCHEM
Beskrivning:   These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
Leverantör:  Thermo Scientific
Beskrivning:   PP.
Artikel nummer : (BURK9650-0653)
Leverantör:  BÜRKLE
Beskrivning:   Basket, made of PE.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  Thermo Scientific
Beskrivning:   Made of HDPE. Chemical resistant pipette baskets protect glass pipettes from breakage.
Artikel nummer : (BURK9650-0652)
Leverantör:  BÜRKLE
Beskrivning:   Made of PE, translucent
UOM:  1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 38
  1  2  3  4  5  Nästa 